missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Methyl-2-hexanol, TRC

Produktkod. 30478941
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30478941 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30478941 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM31205525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-hexanol
CAS 627-59-8
Molekylformel C7 H16 O
Kvantitet 25 g
Synonym (±)-5-Methyl-2-hexanol, 1,4-Dimethyl-1-pentanol
InChI formel InChI=1S/C7H16O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6-8H,4-5H2,1-3H3
LEDER CC(C)CCC(C)O
IUPAC-namn 5-methylhexan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 116.201
Formel vikt 116.12
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.