Läs mer
5-metyl-2-hexanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11388526
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388526 100 mL 100ml
11398526 500 mL 500ml
11308536 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11388526 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17584.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-12-3 | C7H14O | 114.188 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig
råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Lösligt i vatten. (5,4 g/L)
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-12-3
Molekylformel C7H14O
Molekylvikt (g/mol) 114.188
MDL-nummer MFCD00008950
InChI-nyckel FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-hexanone, 2-hexanone, 5-methyl, isoamyl methyl ketone, methyl isoamyl ketone, miak, isopentyl methyl ketone, 2-methyl-5-hexanone, ketone, methyl isoamyl, methyl isopentyl ketone, unii-6o4a4a5f28
PubChem CID 8034
IUPAC-namn 5-metylhexan-2-on
LEDER CC(C)CCC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-hexanone
Smältpunkt -74°C
Densitet 0.812
Kokpunkt 144°C to 145°C
Flampunkt 41°C (105°F)
Brytningsindex 1.4075
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2302
Beilstein 506163
Löslighetsinformation Soluble in water. (5.4g/L)
Formel vikt 114.19
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.