Läs mer
5-metyl-2-hexanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10796361 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10796361 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10173720 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10796361 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 149660025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-12-3 | C7H14O | 114.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-12-3
Molekylformel C7H14O
Molekylvikt (g/mol) 114.19
MDL-nummer MFCD00008950
InChI-nyckel FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-hexanone, 2-hexanone, 5-methyl, isoamyl methyl ketone, methyl isoamyl ketone, miak, isopentyl methyl ketone, 2-methyl-5-hexanone, ketone, methyl isoamyl, methyl isopentyl ketone, unii-6o4a4a5f28
PubChem CID 8034
IUPAC-namn 5-metylhexan-2-on
LEDER CC(C)CCC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-hexanone
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -74.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.8100g/mL, 0.81
Kokpunkt 145.0°C
Flampunkt 41°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHCH2CH2COCH3
Brytningsindex 1.4060 to 1.4080
Kvantitet 2.5 L
Löslighetsinformation Solubility in water: 5.4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formel vikt 114.19
Procent renhet 99%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Methyl-2-hexanone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.