Läs mer
5-Methyl-2-hexanone, TRC
Produktkod. 30476398
Change view
Kvantitet:
50 mL
Produktkod. Kvantitet
30476398 50 mL
1 options
Produktkod. 30476398 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM31190550ML
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-hexanone
CAS 110-12-3
Molekylformel C7 H14 O
Kvantitet 50 mL
Synonym 2-Hexanone','5-methyl- (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 5-Methyl-2-hexanone (ACI), 2-Methyl-5-hexanone, 3-Methylbutyl methyl ketone, Isoamyl methyl ketone, Isopentyl methyl ketone, Methyl isoamyl ketone, Methyl isopentyl ketone, MIAK
InChI formel InChI=1S/C7H14O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
LEDER CC(C)CCC(=O)C
IUPAC-namn 5-methylhexan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 114.19
Formel vikt 114.1045