Läs mer
5-Methyl-2-nitrobenzoic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11904991 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11904991 5 g Glass bottle 5g
11914991 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11904991 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 151090050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 3113-72-2
Molekylformel C8H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 181.15
InChI-nyckel QRRSIFNWHCKMSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-5-methylbenzoic acid, benzoic acid, 5-methyl-2-nitro, 3-methyl-6-nitrobenzoic acid, 6-nitro-m-toluic acid, m-toluic acid, 6-nitro, 6-nitro-p-toluic acid, 5-methyl-2-nitrobenzoicacid, 5-methyl-2-nitro-benzoic acid, benzoic acid,5-methyl-2-nitro
PubChem CID 18371
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-nitrobenzoic acid
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 133.0°C to 136.0°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3C6H3(NO2)CO2H
Kvantitet 5 g
Beilstein 09,482
Formel vikt 181.15
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Methyl-2-nitrobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.