Läs mer
5-metyl-2-nitrobensoesyra, 98+%
Produktkod. 11362566
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362566 5 g 5g
11372566 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362566 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06594.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3113-72-2 | C8H7NO4 | 181,147 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3113-72-2
Molekylformel C8H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 181.147
MDL-nummer MFCD00007368
InChI-nyckel QRRSIFNWHCKMSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-5-methylbenzoic acid, benzoic acid, 5-methyl-2-nitro, 3-methyl-6-nitrobenzoic acid, 6-nitro-m-toluic acid, m-toluic acid, 6-nitro, 6-nitro-p-toluic acid, 5-methyl-2-nitrobenzoicacid, 5-methyl-2-nitro-benzoic acid, benzoic acid,5-methyl-2-nitro
PubChem CID 18371
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-nitrobenzoic acid
Smältpunkt 133°C to 137°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1959031
Formel vikt 181.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.