Learn More
5-metyl-2-nitrofenol, 97 %
Code produit 10468160 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet Förpackning unitSize
10468160 25 g Glasflaska 25g
10478160 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10468160 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 160150250
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 700-38-9 | C7H7NO3 | 153,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 700-38-9
Molekylformel C7H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 153.14
MDL-nummer MFCD00007111
InChI-nyckel NQXUSSVLFOBRSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitro-m-cresol, phenol, 5-methyl-2-nitro, 3-hydroxy-4-nitrotoluene, 6-nitro-3-cresol, 3-methyl-6-nitrophenol, m-cresol, 6-nitro, 5-methyl-2-nitro-phenol, unii-z0b5eo9752, 6-nitro-m-creso
PubChem CID 12788
IUPAC-namn 5-metyl-2-nitrofenol
LEDER CC1=CC=C(C(O)=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-nitrophenol
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 53°C to 56°C
Färg Grön till gul
Flampunkt 109°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H3(NO2)OH
Kvantitet 25 g
Beilstein 06, 385
Formel vikt 153.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Chunks
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Methyl-2-nitrophenol
Mention d'avertissement
  • Varning
Catégorie de danger
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Mention de danger
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Conseils de prudence
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.