Läs mer
5-metyl-2-nitrofenol, TRC
Produktkod. 30473960
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30473960 25 g
1 options
Produktkod. 30473960 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32744025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-nitrophenol
CAS 700-38-9
Molekylformel C7 H7 N O3
Kvantitet 25 g
Synonym Phenol, 5-methyl-2-nitro-, m-Cresol, 6-nitro- (7CI,8CI), 5-Methyl-2-nitrophenol, 2-Hydroxy-4-methyl-1-nitrobenzene, 2-Nitro-5-methylphenol, 3-Hydroxy-4-nitrotoluene, 3-Methyl-6-nitrophenol, 6-Nitro-3-methylphenol, 6-Nitro-m-cresol, NSC 3142
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
LEDER Cc1ccc(c(O)c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 5-metyl-2-nitrofenol
Molekylvikt (g/mol) 153.14
Formel vikt 153.0426