missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Methyl-2'-O-methylcytidine, TRC

Produktkod. 30008534
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008534 250 mg
30007878 100 mg
30006366 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30008534 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM263410250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 113886-70-7
Molekylformel C11 H17 N3 O5
Molekylvikt (g/mol) 271.27
Synonym 4-Amino-1-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidin-2(1H)-one
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxy-tetrahydrofuran-2-yl]-5-methyl-pyrimidin-2-one
LEDER CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=C(C)C(=NC2=O)N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2'-O-methylcytidine
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C11H17N3O5/c1-5-3-14(11(17)13-9(5)12)10-8(18-2)7(16)6(4-15)19-10/h3,6-8,10,15-16H,4H2,1-2H3,(H2,12,13,17)/t6-,7-,8-,10-/m1/s1
Formel vikt 271.1168
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.