missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(5-Metyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)metyl 4-(1-metyletenyl)-2-propyl-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)bifenyl-4-yl]metyl]-1H-imidazol-5-karboxylat, Mikromol™

Produktkod. 18070780
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18070780 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18070780 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1317.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.

(5-Metyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)metyl 4-(1-metyletenyl)-2-propyl-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)bifenyl-4-yl]metyl]-1H-imidazol-5-karboxylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dehydro Olmesartan Medoxomil
CAS 879562-26-2
Analyt- eller komponentnamn Dehydro Olmesartan Medoxomil
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C29H28N6O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 4-(1-methylethenyl)-2-propyl-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, (5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl ester, 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 4-(1-methylethenyl)-2-propyl-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, (5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl ester, Olmesartan Medoxomil Imp C (EP), Olmesartan Medoxomil Impurity C
InChI formel InChI=1S/C29H28N6O5/c1-5-8-24-30-25(17(2)3)26(28(36)38-16-23-18(4)39-29(37)40-23)35(24)15-19-11-13-20(14-12-19)21-9-6-7-10-22(21)27-31-33-34-32-27/h6-7,9-14H,2,5,8,15-16H2,1,3-4H3,(H,31,32,33,34)
LEDER CCCc1nc(C(=C)C)c(C(=O)OCC2=C(C)OC(=O)O2)n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5
IUPAC-namn (5-metyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)metyl 5-isopropenyl-2-propyl-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)fenyl]fenyl]metyl]metyl]imidazol-4-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 540.57
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 540,2121 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.