Läs mer
5-Methyl-2-phenoxypyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-2-phenoxypyridine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO/c1-10-7-8-12(13-9-10)14-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3 |
| Formel vikt | 185.0841 |