Läs mer
5-metyl-2-fenyl-1,3-oxazol-4-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10113653
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10113653 1 g 1g
10133284 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10113653 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC26704DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 70170-23-9
Molekylformel C11H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 187.20
MDL-nummer MFCD08435848
InChI-nyckel JEXONSMPSXTJFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-phenyloxazole-4-carbaldehyde, 4-oxazolecarboxaldehyde,5-methyl-2-phenyl, 4-oxazolecarboxaldehyde, 5-methyl-2-phenyl
PubChem CID 12471041
IUPAC-namn 5-metyl-2-fenyl-1,3-oxazol-4-karbaldehyd
LEDER CC1=C(C=O)N=C(O1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-4-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 187.2
Procent renhet 97%