Läs mer
5-metyl-2-fenyl-1,3-oxazol-4-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10133284
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10133284 250 mg 250mg
10113653 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10133284 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC26704CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 70170-23-9
Molekylformel C11H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 187.20
MDL-nummer MFCD08435848
InChI-nyckel JEXONSMPSXTJFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-phenyloxazole-4-carbaldehyde, 4-oxazolecarboxaldehyde,5-methyl-2-phenyl, 4-oxazolecarboxaldehyde, 5-methyl-2-phenyl
PubChem CID 12471041
IUPAC-namn 5-metyl-2-fenyl-1,3-oxazol-4-karbaldehyd
LEDER CC1=C(C=O)N=C(O1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-4-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 187.2
Procent renhet 97%