Läs mer
5-metyl-2-fenyl-1,3-oxazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4510312
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10767685 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10633445 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10643445 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10767685 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC26701CB
Kemiska identifierare
CAS 18735-74-5
Molekylformel C11H8NO3
Molekylvikt (g/mol) 202.19
MDL-nummer MFCD00275475
InChI-nyckel YABCPNYCFFUVNM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-methyl-2-phenyloxazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-5-methyloxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyloxazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazolecarboxylicacid,5-methyl-2-phenyl, 2-phenyl-5-methyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyloxazol-4-ylcarboxylic acid
PubChem CID 318533
IUPAC-namn 5-metyl-2-fenyl-l,3-oxazol-4-karboxylsyra
LEDER CC1=C(N=C(O1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 203.2
Procent renhet 97%