Läs mer
5-Metyl-2-fenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-on (Edaravon), Mikromol™
Produktkod. 17942626
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17942626 100 mg
1 options
Produktkod. 17942626 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0036.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
5-Metyl-2-fenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-on (Edaravon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
CAS 89-25-8
Analyt- eller komponentnamn 5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H10 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phenazone Imp. A (EP), Antipyrine USP Related Compound A, Antipyrine USP RC A, 2-Pyrazolin-5-one, 3-methyl-1-phenyl- (8CI), 2,4-Dihydro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, 1-Phenyl-3-methyl-1H-4,5-dihydropyrazol-5-one, 1-Phenyl-3-methyl-2-pyrazolin-5-one, 1-Phenyl-3-methyl-5-oxopyrazole, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolinone, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazoline-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-4,5-dihydropyrazol-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-4,5-dihydropyrazole-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenylpyrazol-5(4H)-one, 3-Methyl-1-phenylpyrazolin-5-one, 4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenylpyrazole, 5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one, 5-Methyl-2-phenyl-2H-pyrazol-3(4H)-one, 5-Methyl-2-phenylpyrazol-3-one, C.I. Developer 1, Developer Z, Edarabone, Edaravone, Edvaradone, MCI 186, Methylphenylpyrazolone, NCI-C 03952, NSC 12, NSC 26139, NSC 2629, Norantipyrine, Norphenazone, Phenylmethyl pyrazolone, Radicava, Radicut, Antipyrine Related Compound A, Phenazone Impurity A
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O/c1-8-7-10(13)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
LEDER CC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
IUPAC-namn 5-metyl-2-fenyl-4H-pyrazol-3-one
Molekylvikt (g/mol) 174.2
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 174,0793 g/mol