Läs mer
(5-Metyl-2-fenyl-2H-1,2,3-triazol-4-yl)metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10283012
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10283012 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10283012 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC16209DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5-Methyl-2-phenyl-2H-1, 2, 3-triazol-4-yl)methanol
CAS 13322-19-5
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H11N3O
MDL-nummer MFCD02682048
Kvantitet 1 g
Synonym 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazol-4-yl methanol, 2h-1,2,3-triazole-4-methanol, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazol-4-yl methanol, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazol-4-yl methan-1-ol, 2-phenyl-4-hydroxymethyl-5-methyl-2h-1,2,3-triazole, 5-methyl-2-phenyltriazol-4-yl methanol, 2h-1,2,3-triazole-4-methanol,5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazol4-yl methan-1-ol, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3 triazol-4-yl-methanol, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazol-4-yl methanol #
InChI-nyckel VYHJVMFMRIGUFV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NN(N=C1CO)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn (5-metyl-2-fenyl-2H-1,2,3-triazol-4-yl)metanol
Molekylvikt (g/mol) 189.22
PubChem CID 563195
Formel vikt 189.22
Procent renhet 95%