Läs mer
5-metyl-2-fenyl-2H-1,2,3-triazol-4-karbonylklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10426652
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10426652 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10039211 1 g Amber Glass Bottle 1g
10061474 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10426652 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC16202CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 36401-55-5
Molekylformel C10H8ClN3O
Molekylvikt (g/mol) 221.64
MDL-nummer MFCD00052545
InChI-nyckel UJYBUZMRRLFXGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carbonyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-4-carbonyl chloride, 2h-1,2,3-triazole-4-carbonylchloride, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3 triazole-4-carbonyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-4-triazolecarbonyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3 triazole-4-carbo nyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carbonylchloride
PubChem CID 2776447
IUPAC-namn 5-metyl-2-fenyltriazol-4-karbonylklorid
LEDER CC1=NN(N=C1C(Cl)=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-phenyl-2H-1, 2, 3-triazole-4-carbonyl chloride
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 221.65
Procent renhet 97%