Läs mer
5-metyl-2-fenyl-2H-1,2,3-triazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10612633
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10612633 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10582822 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10612633 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC16201DA
Kemiska identifierare
CAS 22300-56-7
Molekylformel C10H9N3O2
Molekylvikt (g/mol) 203.201
MDL-nummer MFCD00051653
InChI-nyckel GQYQHAGPALBYDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid, 2h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl, acmc-20ame3, maybridge1_002457, 4-carboxy-5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole, 2-phenyl-5-methyl-4-carboxy-2h-1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole-4-carboxylicacid,5-methyl-2-phenyl
PubChem CID 519936
IUPAC-namn 5-metyl-2-fenyltriazol-4-karboxylsyra
LEDER CC1=NN(N=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-phenyl-2H-1, 2, 3-triazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 203.2
Procent renhet 97%