Läs mer
5-metyl-2-fenyl-3-furaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10032404
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10032404 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10798065 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10032404 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC49704CB
Kemiska identifierare
CAS 157836-53-8
Molekylformel C12H10O2
Molekylvikt (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD08690281
InChI-nyckel KWEAOVDZILYEET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-phenyl-3-furaldehyde, 3-furancarboxaldehyde,5-methyl-2-phenyl
PubChem CID 10397534
IUPAC-namn 5-metyl-2-fenylfuran-3-karbaldehyd
LEDER CC1=CC(C=O)=C(O1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-phenyl-3-furaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 186.21
Procent renhet 97%