Läs mer
5-metyl-2-fenyl-3-furonsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10717495
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10717495 250 mg 250mg
10491884 1 g 1g
10123184 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10717495 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC49701CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 64354-50-3
Molekylformel C12H10O3
Molekylvikt (g/mol) 202.209
MDL-nummer MFCD00447900
InChI-nyckel CASZQQKUMVLKBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-phenyl-3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid,5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-furan-3-carboxylic acid, cbmicro_037588, phenuvic acid, cambridge id 5926078
PubChem CID 761020
IUPAC-namn 5-metyl-2-fenylfuran-3-karboxylsyra
LEDER CC1=CC(=C(O1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-phenyl-3-furoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 202.21
Procent renhet 97%