Läs mer
(5-metyl-2-fenyl-3-furyl)metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10708075
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10708075 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10397344 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10708075 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC49709CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 183210-33-5
Molekylformel C12H12O2
Molekylvikt (g/mol) 188.226
MDL-nummer MFCD08435905
InChI-nyckel VZFFMWAZPODJRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-phenyl-3-furyl methanol, 5-methyl-2-phenylfuran-3-yl methanol, 3-furanmethanol,5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-3-furyl methan-1-ol
PubChem CID 15269738
IUPAC-namn (5-metyl-2-fenylfuran-3-yl)metanol
LEDER CC1=CC(=C(O1)C2=CC=CC=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5-Methyl-2-phenyl-3-furyl)methanol
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 188.22
Procent renhet 95%