Läs mer
(5-metyl-2-fenyl-3-furyl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10265804
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10265804 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10286333 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10265804 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC49713DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 771572-29-3
Molekylformel C12H13NO
Molekylvikt (g/mol) 187.24
MDL-nummer MFCD06213531
InChI-nyckel PQZVRVFUCJMCRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-phenyl-3-furyl methylamine, 5-methyl-2-phenylfuran-3-yl methanamine, 1-5-methyl-2-phenylfuran-3-yl methanamine, 3-furanmethanamine,5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-3-furyl methanamine, 5-methyl-2-phenylfur-3-yl methylamine
PubChem CID 24229505
IUPAC-namn (5-metyl-2-fenylfuran-3-yl)metanamin
LEDER CC1=CC(CN)=C(O1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5-Methyl-2-phenyl-3-furyl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 187.24
Procent renhet 97%