Läs mer
5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic acid, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10636481 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10636481 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10636481 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 297010050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic acid
Namnnotering 99%
CAS 5521-55-1
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 158.0°C to 160.0°C
Färg Orange
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H6N2O2
MDL-nummer MFCD00068241
Kvantitet 5 g
Synonym 5-methyl-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-methylpyrazine-5-carboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl, unii-b861rs5nhi, 5-methylpyrazinecarboxylic acid, 5-methyl pyrazine-2-carboxylic acid, 5-methyl-pyrazine-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-methylpyrazine, 2-methyl-5-pyrazinoic acid, b861rs5nhi
InChI-nyckel RBYJWCRKFLGNDB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NC=C(N=C1)C(=O)O
IUPAC-namn 5-methylpyrazine-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 138.13
PubChem CID 122831
Formel vikt 138.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Amorphous Powder