Läs mer
5-metyl-2-pyridinol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10167482
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10167482 1 g 1g
10604083 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10167482 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AC35768DA
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91914-06-6
Molekylformel C6H7NO
Molekylvikt (g/mol) 109.128
MDL-nummer MFCD03092888
InChI-nyckel SOHMZGMHXUQHGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-methylpyridine, 5-methylpyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-picoline, 5-methyl-2-pyridinol, 5-methylpyridin-2 1h-one, 5-methyl-2-pyridone, 5-methyl-2 1h-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 5-methyl, 2-pyridinol, 5-methyl, 6-hydroxy-3-picoline
PubChem CID 70482
IUPAC-namn 5-metyl-lH-pyridin-2-on
LEDER CC1=CNC(=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-pyridinol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 180°C to 185°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 109.13
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Kristallint pulver