Läs mer
5-metyl-2-pyridinol, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-2-pyridinol |
| CAS Min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 180°C to 185°C |
| Färg | Gult |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 109.13 |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.