Läs mer
5-metyl-2-pyridinol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2703052
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 10167482
Brand: Thermo Scientific Maybridge AC35768DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91914-06-6
Molekylformel C6H7NO
Molekylvikt (g/mol) 109.128
MDL-nummer MFCD03092888
InChI-nyckel SOHMZGMHXUQHGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-methylpyridine, 5-methylpyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-picoline, 5-methyl-2-pyridinol, 5-methylpyridin-2 1h-one, 5-methyl-2-pyridone, 5-methyl-2 1h-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 5-methyl, 2-pyridinol, 5-methyl, 6-hydroxy-3-picoline
PubChem CID 70482
IUPAC-namn 5-metyl-lH-pyridin-2-on
LEDER CC1=CNC(=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-pyridinol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 180°C to 185°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 109.13
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Kristallint pulver