Läs mer
5-metyl-2-(tri-n-butylstannyl)tiazol, 90+%
Produktkod. 15468117
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468117 250 mg 250mg
15458117 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15468117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51531.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 848613-91-2 | C16H31NSSn | 388,201 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 848613-91-2
Molekylformel C16H31NSSn
Molekylvikt (g/mol) 388.201
MDL-nummer MFCD09025809
InChI-nyckel LALGELPHLJBAEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-tributylstannyl thiazole, 5-methyl-2-tributylstannyl-1,3-thiazole, 5-methyl-2-tri-n-butylstannyl thiazole, acmc-209px3, 5-methyl-2-tributylstannyl-thiazole, thiazole, 5-methyl-2-tributylstannyl, 5-methyl-2-tributylstannanyl-thiazole, 5-methyl-2-tributylstannanyl-1,3-thiazole, 2-tri-n-butylstannyl-5-methylthiazole
PubChem CID 16427131
IUPAC-namn tributyl-(5-metyl-l,3-tiazol-2-yl)stannan
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=C(S1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)thiazole
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2788
Formel vikt 388.19
Procent renhet ≥90%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.