Läs mer
5-metyl-2-(trifluormetyl)-3-furansulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10079161
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10079161 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11310557 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10079161 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00703DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 306935-02-4
Molekylformel C6H4ClF3O3S
Molekylvikt (g/mol) 248.6
InChI-nyckel GSYXWDYWBRICSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-sulfonyl chloride, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furansulfonyl chloride, 3-furansulfonylchloride, 5-methyl-2-trifluoromethyl, 5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-sulphonyl chloride, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furansulfonylchloride, 5-methyl-2-trifluoromethyl-furan-3-sulfonyl chloride, chloro 5-methyl-2-trifluoromethyl 3-furyl sulfone, 3-furansulfonyl chloride, 5-methyl-2-trifluoromethyl-9ci
PubChem CID 2779895
IUPAC-namn 5-metyl-2-(trifluormetyl)furan-3-sulfonylklorid
LEDER CC1=CC(=C(O1)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furansulfonyl chloride
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 248.61
Procent renhet 97%