Läs mer
5-metyl-2-(trifluormetyl)-3-furonsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10099111
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10099111
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC00701DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 17515-74-1
Molekylformel C7H5F3O3
Molekylvikt (g/mol) 194.11
MDL-nummer MFCD00275563
InChI-nyckel NURNFMNHTHXTDS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2782183
IUPAC-namn 5-metyl-2-(trifluormetyl)furan-3-karboxylsyra
LEDER CC1=CC(C(O)=O)=C(O1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-carboxylic acid, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furoic acid, 5-methyl-2-trifluoromethyl-furan-3-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-5-methyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 5-methyl-2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-5-methyl-3-furoic acid, 2-trifluoromethyl-5-methylfuran-3-carboxylic acid, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid,5-methyl-2-trifluoromethyl
Formel vikt 194.11
Procent renhet 97%