Läs mer
5-metyl-2-(trifluormetyl)-3-furylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10682433
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10682433 1 g 1g
10314472 250 mg 250mg
10597454 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10682433 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00706DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 306935-03-5
Molekylformel C7H4F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 191.109
InChI-nyckel WTKWFNIIIXNTDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furyl isocyanate, 3-isocyanato-5-methyl-2-trifluoromethyl furan, furan,3-isocyanato-5-methyl-2-trifluoromethyl, 5-methyl-2-trifluoromethyl fur-3-yl isocyanate, 3-isocyanato-5-methyl-2-trifluoromethyl-furan, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furylisocyanate, 5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-isocyanate, furan, 3-isocyanato-5-methyl-2-trifluoromethyl-9ci
PubChem CID 2779896
IUPAC-namn 3-isocyanato-5-metyl-2-(trifluormetyl)furan
LEDER CC1=CC(=C(O1)C(F)(F)F)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furyl isocyanate
Analysprocentintervall 90%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 191.11
Procent renhet 90%