Läs mer
[5-metyl-2-(trifluormetyl)-3-furyl]metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10653013
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10653013 1 g 1g
10651046 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10653013 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00713DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 306935-05-7
Molekylformel C7H8F3NO
Molekylvikt (g/mol) 179.14
MDL-nummer MFCD02180792
InChI-nyckel ROYYYTOVBUUPDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furyl methylamine, 5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-yl methanamine, 3-aminomethyl-5-methyl-2-trifluoromethyl furan, 1-5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-yl methanamine, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furanyl methanamine
PubChem CID 2779900
IUPAC-namn [5-metyl-2-(trifluormetyl)furan-3-yl]metanamin
LEDER CC1=CC(CN)=C(O1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furyl]methylamine
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 179.14
Procent renhet 97%