missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-metyl-3,4-difenylisoxazol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-3,4-diphenylisoxazole |
| CAS | 37928-17-9 |
| Molekylformel | C16 H13 N O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Parecoxib TLC impurity 19, Desulfonamide valdecoxib TLC impurity 10 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13NO/c1-12-15(13-8-4-2-5-9-13)16(17-18-12)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3 |
| LEDER | Cc1onc(c2ccccc2)c1c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 5-metyl-3,4-difenyl-1,2-oxazol |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.28 |
| Formel vikt | 235.0997 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?