Läs mer
5-Methyl-3-(4-pyridyl)-1,2,4-oxadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15480718
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480718 250 mg 250mg
15460718 1 g 1g
15470718 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15480718 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54416.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10350-70-6
Molekylformel C8H7N3O
Molekylvikt (g/mol) 161.16
MDL-nummer MFCD00464110
InChI-nyckel JZIKSOZOBQKFEX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2771672
LEDER CC1=NC(=NO1)C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-3-(4-pyridyl)-1,2,4-oxadiazole
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl pyridine, 5-methyl-3-4-pyridyl-1,2,4-oxadiazole, pyridine,4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, pyridine, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, 5-methyl-3-pyridin-4-yl-1,2,4-oxadiazole
IUPAC-namn 5-methyl-3-pyridin-4-yl-1,2,4-oxadiazole
Formel vikt 161.16
Procent renhet 97%