missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Methyl-3-heptanone, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15840541
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15840541 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15840541 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8186631000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

CAS 541-85-5
Smältpunkt -57°C
Densitet 0.82 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 157°C to 162°C/1013 hPa
Molekylformel CH3CH2COCH2CH(CH3)CH2CH3
MDL-nummer MFCD00009340
Kvantitet 1 L
Synonym 5-Methyl-3-heptanone, Ethyl amyl ketone, Ethyl isoamyl ketone, Isoamyl ethyl ketone, 5-Methyl-3-heptanone
Molekylvikt (g/mol) 128.21
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.