Learn More
5-Methyl-3-heptanone, TRC
Artikelnummer. 30480945
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500mL
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30480945 500 mL 500mL
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480945 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM312070500ML
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 5-Methyl-3-Heptanone
CAS 541-85-5
Molecular Formula C8 H16 O
Quantity 500 mL
Synonym 3-Heptanone','5-methyl-, 5-Methyl-3-heptanone, (±)-5-Methyl-3-heptanone, 2-Methylbutyl ethyl ketone, 3-Methyl-5-heptanone, Ethyl 2-methylbutyl ketone, NSC 100734
InChI Formula InChI=1S/C8H16O/c1-4-7(3)6-8(9)5-2/h7H,4-6H2,1-3H3
SMILES CCC(C)CC(=O)CC
IUPAC Name 5-methylheptan-3-one
Molecular Weight (g/mol) 128.21
Formula Weight 128.1201
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.