missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Methyl-3-heptyl Alcohol-d18 (mixture of stereoisomers), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-3-heptanol-D18 |
| CAS | 2708283-13-8 |
| Molekylformel | C8 D18 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 5-Methyl-3-heptanol-D18, 5-Methyl-3-heptyl alcohol-d18, 5-(Methyl-d3)-3-heptan-1,1,1,2,2,3,4,4,5,6,6,7,7,7-d14-ol-d |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H18O/c1-4-7(3)6-8(9)5-2/h7-9 H,4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2,7 D,8 D,9 D |
| LEDER | [2 H]OC([2 H])(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,2,3,4,4,5,6,6,7,7,7-tetradecadeuterio-3-deuteriooxy-5-(trideuteriomethyl)heptane |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.3388 |
| Formel vikt | 148.2487 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?