Läs mer
5-metyl-3-isoxazolkarbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10346894
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10346894 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10328113 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10346894 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC10416DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 57351-99-2
Molekylformel C5H4N2O
Molekylvikt (g/mol) 108.10
MDL-nummer MFCD09064940
InChI-nyckel JTPIMYCMWLOEDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229456
IUPAC-namn 5-metyl-1,2-oxazol-3-karbonitril
LEDER CC1=CC(=NO1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-3-isoxazolecarbonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 5-methylisoxazole-3-carbonitrile, 5-methyl-3-isoxazolecarbonitrile, 5-methyl-isoxazole-3-carbonitrile, 3-cyano-5-methylisoxazole, 3-isoxazolecarbonitrile,5-methyl, 3-isoxazolecarbonitrile, 5-methyl, 5-?methylisoxazole-?3-?carbonitrile
Formel vikt 108.1
Procent renhet 97%