missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic Acid Benzylidenehydrazide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic Acid Benzylidenehydrazide |
| CAS | 91397-11-4 |
| Molekylformel | C12H11N3O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic Acid (Phenylmethylene)hydrazide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N3O2/c1-9-7-11(15-17-9)12(16)14-13-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3,(H,14,16)/b13-8+ |
| LEDER | Cc1onc(c1)C(=O)N\N=C\c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N-[(E)-benzylideneamino]-5-methyl-1,2-oxazole-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.23 |
| Formel vikt | 229.0851 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?