Läs mer
5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic Acid Hydrazide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic Acid Hydrazide |
| CAS | 62438-03-3 |
| Molekylformel | C5H7N3O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | NSC 306459 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O2/c1-3-2-4(8-10-3)5(9)7-6/h2H,6H2,1H3,(H,7,9) |
| LEDER | Cc1onc(c1)C(=O)NN |
| IUPAC-namn | 5-methyl-1,2-oxazole-3-carbohydrazide |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.13 |
| Formel vikt | 141.0538 |