Läs mer
(5-metyl-3-isoxazolyl)metylamin, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10782083
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10782083 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10672243 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10402064 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10782083 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC10413DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 154016-48-5
Molekylformel C5H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 112.132
InChI-nyckel AZVWIMLQRLKLHH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776306
IUPAC-namn (5-metyl-l,2-oxazol-3-yl)metanamin
LEDER CC1=CC(=NO1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5-Methyl-3-isoxazolyl)methylamine
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 5-methyl-3-isoxazolyl methylamine, 5-methylisoxazol-3-yl methanamine, 5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methanamine, 5-methylisoxazol-3-yl methylamine, 1-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methanamine, 1-5-methylisoxazol-3-yl methanamine, 3-isoxazolemethanamine,5-methyl, 3-isoxazolemethanamine, 5-methyl, c-5-methyl-isoxazol-3-yl-methylamine, acmc-20a4az
Formel vikt 112.13
Procent renhet 97%