Läs mer
5-Methyl-3-methylene-2-hexanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-3-methylene-2-hexanone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O/c1-6(2)5-7(3)8(4)9/h6H,3,5H2,1-2,4H3 |
| Formel vikt | 126.1045 |