Läs mer
5-Metyl-3-fenyl-1,2,4-oxadiazol, 97 %
Produktkod. 11440681
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440681 1 g 1g
11450681 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440681 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20145.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1198-98-7 | C9H8N2O | 160,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1198-98-7
Molekylformel C9H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 160.18
MDL-nummer MFCD00085133
InChI-nyckel VRRLZUXQTZOCKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylmethyloxadiazole, 5-methyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazol, 1,2,4-oxadiazole, 5-methyl-3-phenyl, 1,4-oxadiazole, 5-methyl-3-phenyl, 3-phenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 5-methyl-3-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-methyl-3-phenyl-8ci 9ci
PubChem CID 98806
IUPAC-namn 5-metyl-3-fenyl-1,2,4-oxadiazol
LEDER CC1=NC(=NO1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Smältpunkt 33°C to 36°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 223.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.