Läs mer
5-metyl-3-fenyl-4-isoxazolekarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30481925
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30481925 1 g
1 options
Produktkod. 30481925 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2277351G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
CAS 1136-45-4
Molekylformel C11 H9 N O3
Kvantitet 1 g
Synonym 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C11H9NO3/c1-7-9(11(13)14)10(12-15-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,13,14)
LEDER Cc1onc(c2ccccc2)c1C(=O)O
IUPAC-namn 5-metyl-3-fenyl-1,2-oxazole-4-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 203.19
Formel vikt 203.0582