Läs mer
5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10421303
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10421303 1 g Amber Glass Bottle 1g
10596513 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10421303 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00503DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 857283-56-8
Molekylformel C10H8ClNO3S
Molekylvikt (g/mol) 257.688
MDL-nummer MFCD06658966
InChI-nyckel GXQBTNFENYVPFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolesulfonyl chloride, 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-sulphonyl chloride, 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-sulfonyl chloride, chloro 5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl sulfone, 5-methyl-3-phenyl-isoxazole-4-sulfonyl chloride
PubChem CID 18525696
IUPAC-namn 5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole-4-sulfonyl chloride
LEDER CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolesulfonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 257.7
Procent renhet 97%