Läs mer
(5-metyl-3-fenyl-4-isoxazolyl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11390547
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11390547 5 g 5g
10101212 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11390547 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00513DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 306935-01-3
Molekylformel C11H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 188.23
MDL-nummer MFCD02677687
InChI-nyckel KJGJWCJXSLAKKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl methylamine, 5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl methanamine, 4-isoxazolemethanamine,5-methyl-3-phenyl, 4-aminomethyl-5-methyl-3-phenylisoxazole, 1-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl methanamine, 3-phenyl-5-methylisoxazole-4-methaneamine, 5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl methanamine, 5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl methylamine, 5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl methyl amine, 1-5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl methylamine
PubChem CID 2776151
IUPAC-namn (5-metyl-3-fenyl-l,2-oxazol-4-yl)metanamin
LEDER CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 188.23
Procent renhet 97%