Läs mer
5-metyl-3-fenylisoxazol-4-karbonylklorid, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10374372
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10374372 1 g 1g
10782093 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10374372 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00502DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 16883-16-2
Molekylformel C11H8ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 221.64
MDL-nummer MFCD00052205
InChI-nyckel HXEVQMXCHCDPSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride, pmic chloride, unii-97ot2t1w6v, 3-phenyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl-3-phenyl, 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 3-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carbonyl, pubchem8723, acmc-20am25, dsstox_cid_31452
PubChem CID 85624
IUPAC-namn 5-metyl-3-fenyl-l,2-oxazol-4-karbonylklorid
LEDER CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Densitet 1.2700g/mL
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 221.64
Procent renhet 90%