Läs mer
5-metyl-3-fenylisoxazol-4-karboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15464817
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15464817 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15464817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32129.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 87967-95-1 | C11H9NO2 | 187,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxaldehyde
CAS 87967-95-1
Smältpunkt 51 °C till 53 °C
Molekylformel C11H9NO2
MDL-nummer MFCD02677714
Kvantitet 1 g
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Synonym 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarbaldehyde, 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carbaldehyde, 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxaldehyde, 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxaldehyde, 5-methyl-3-phenyl-isoxazole-4-carbaldehyde, acmc-20am24, 3-phenyl-5-methyl-4-isoxazolecarbaldehyde, 3-phenyl-5-methylisoxazole-4-carbaldehyde, 4-isoxazolecarboxaldehyde,5-methyl-3-phenyl, 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazole carboxaldehyde
InChI-nyckel SMSBKEHQYUYAHK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=O)C(=NO1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 5-metyl-3-fenyl-1,2-oxazol-4-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 187.20
PubChem CID 2776144
Formel vikt 187.2
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.