Läs mer
5-metyl-3-fenylisoxazol-4-karboxylsyra, 99 %
Produktkod. 15470817
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15470817 100 g 100g
15460817 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15470817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01142.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 1136-45-4 | C11H9NO3 | 203,197 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1136-45-4
Molekylformel C11H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 203.197
MDL-nummer MFCD00003153
InChI-nyckel PENHKTNQUJMHIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-3-phenyl, 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-phenyl-5-methylisoxazol-4-carbonsaeure, 3-phenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, isoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-phenyl, 5-methyl-3-phenyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylicacid, 3-phenyl-5-methylisoxazol-4-carbonsaeure german, 5-methyl-3-phenyl-4-isooxazolic acid
PubChem CID 14343
IUPAC-namn 5-metyl-3-fenyl-l,2-oxazol-4-karboxylsyra
LEDER CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Smältpunkt 191 °C till 193 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
Beilstein 164939
Formel vikt 203.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.