Läs mer
5-metyl-3-fenylisoxazol-4-karboxylsyra, Mikromol™
Beskrivning
5-metyl-3-fenylisoxazol-4-karboxylsyra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid |
| CAS | 1136-45-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H9 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid, Oxacillin Related Compound C, Oxacillin Sodium Monohydrate Impurity C, Oxacillin Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO3/c1-7-9(11(13)14)10(12-15-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,13,14) |
| LEDER | Cc1onc(c2ccccc2)c1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-metyl-3-fenyl-1,2-oxazole-4-karboxylsyra |
| Visa mer |