Läs mer
5-metyl-3-fenylisoxazol-4-karboxylsyra, Mikromol™
Produktkod. 30052735
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052735 25 mg
30049463 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30052735 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0686.100025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
5-metyl-3-fenylisoxazol-4-karboxylsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
CAS 1136-45-4
Analyt- eller komponentnamn 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H9 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid, Oxacillin Related Compound C, Oxacillin Sodium Monohydrate Impurity C, Oxacillin Impurity C
InChI formel InChI=1S/C11H9NO3/c1-7-9(11(13)14)10(12-15-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,13,14)
LEDER Cc1onc(c2ccccc2)c1C(=O)O
IUPAC-namn 5-metyl-3-fenyl-1,2-oxazole-4-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 203.19
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 203,0582 g/mol